D(-)-Mælkesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-2-Hydroxypropanoic acid, D-Lactic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropionic acid, (R)-(-)-Lactic acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropanoic acid
OR960721-250G OR960721-50G OR960721-100G OR960721-500G
APOSOR960721-250GEA 0 DKK
APOSOR960721-250G APOSOR960721-50G APOSOR960721-100G APOSOR960721-500G
D(-)-Mælkesyre
D(-)-Mælkesyre
Formel: C₃H₆O₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00068311
CAS-nummer: 10326-41-7