7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960674-1G OR960674-250MG
APOSOR960674-1GEA 3780 DKK
APOSOR960674-1G APOSOR960674-250MG
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Formel: C₈H₃ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234992
CAS-nummer: 700844-09-3