N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960642-25G OR960642-5G OR960642-100G
APOSOR960642-25GEA 447 DKK
APOSOR960642-25G APOSOR960642-5G APOSOR960642-100G
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Formel: C₂₄H₂₇NO₆
Smeltepunkt: 83…96 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077055
CAS-nummer: 104091-08-9