Fmoc-D-tyrosine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960611-1G OR960611-25G OR960611-5G
APOSOR960611-1GEA 162 DKK
APOSOR960611-1G APOSOR960611-25G APOSOR960611-5G
Fmoc-D-tyrosine 97%
Fmoc-D-tyrosine
Formel: C₂₄H₂₁NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00171384
CAS-nummer: 112883-29-1