3,5-Dimethylanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methoxy-3,5-dimethylbenzene
OR9605-100G OR9605-25G OR9605-5G
APOSOR9605-100GEA 719 DKK
APOSOR9605-100G APOSOR9605-25G APOSOR9605-5G
3,5-Dimethylanisol
3,5-Dimethylanisol
Formel: C₉H₁₂O
Kogepunkt: 192…193 °C
Massefylde: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008398
CAS-nummer: 874-63-5
EINECS: 212-865-3