4-Bromofuran-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960467-100MG OR960467-1G OR960467-250MG
APOSOR960467-100MGEA 1090 DKK
APOSOR960467-100MG APOSOR960467-1G APOSOR960467-250MG
4-Bromofuran-2-one 95%
4-Bromofuran-2-one
Formel: C₄H₃BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109368
CAS-nummer: 56634-50-5