2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Phenylpyrimidin-2-amine
OR960387-1G OR960387-5G
APOSOR960387-1GEA 741 DKK
APOSOR960387-1G APOSOR960387-5G
2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
2-(N-Anilino)pyrimidine
Formel: C₁₀H₉N₃
Molekylvægt: 171.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646270
CAS-nummer: 57356-49-7