3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960347-1G OR960347-5G
APOSOR960347-1GEA 2030 DKK
APOSOR960347-1G APOSOR960347-5G
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide 98%
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10022146
CAS-nummer: 1018284-46-2