1,4-Dibrom-2-nitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,5-Dibromonitrobenzene
OR9603-100G OR9603-1KG OR9603-500G
APOSOR9603-100GEA 524 DKK
APOSOR9603-100G APOSOR9603-1KG APOSOR9603-500G
1,4-Dibrom-2-nitrobenzen 98%
1,4-Dibrom-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Molekylvægt: 280.9 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007046
CAS-nummer: 3460-18-2