[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: [3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine
OR960237-1G OR960237-5G
APOSOR960237-1GEA 1370 DKK
APOSOR960237-1G APOSOR960237-5G
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12027097
CAS-nummer: 937665-65-1