4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960181-1G OR960181-5G
APOSOR960181-1GEA 0 DKK
APOSOR960181-1G APOSOR960181-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₀O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00652575
CAS-nummer: 19156-54-8