1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960152-1G OR960152-5G
APOSOR960152-1GEA 1260 DKK
APOSOR960152-1G APOSOR960152-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07186538
CAS-nummer: 957483-88-4