2-Brom-5-iodanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-iodo-2-methoxybenzene
OR9601-5G OR9601-1G OR9601-25G
APOSOR9601-5GEA 327 DKK
APOSOR9601-5G APOSOR9601-1G APOSOR9601-25G
2-Brom-5-iodanisol 98%
2-Brom-5-iodanisol
Formel: C₇H₆BrIO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07780651
CAS-nummer: 755027-18-0