[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960089-10G OR960089-1G OR960089-5G
APOSOR960089-10GEA 6490 DKK
APOSOR960089-10G APOSOR960089-1G APOSOR960089-5G
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01670261
CAS-nummer: 6334-01-6