N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
OR959974-10G OR959974-1G OR959974-5G
APOSOR959974-10GEA 3770 DKK
APOSOR959974-10G APOSOR959974-1G APOSOR959974-5G
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine 98%
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine
Formel: C₉H₁₅NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05668044
CAS-nummer: 58924-53-1