5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9599-25G OR9599-5G
APOSOR9599-25GEA 1250 DKK
APOSOR9599-25G APOSOR9599-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrIN
Smeltepunkt: 120…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672950
CAS-nummer: 121554-10-7