2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959891-1G OR959891-5G
APOSOR959891-1GEA 632 DKK
APOSOR959891-1G APOSOR959891-5G
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₇H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03130042
CAS-nummer: 100305-93-9