5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR959838-1G OR959838-5G
APOSOR959838-1GEA 251 DKK
APOSOR959838-1G APOSOR959838-5G
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Formel: C₅H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20441449
CAS-nummer: 41398-85-0