Quinolin-8-ylmethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959827-1G OR959827-5G
APOSOR959827-1GEA 2030 DKK
APOSOR959827-1G APOSOR959827-5G
Quinolin-8-ylmethanol 98%
Quinolin-8-ylmethanol
Formel: C₁₀H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00769488
CAS-nummer: 16032-35-2