(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR959659-1G OR959659-250MG
APOSOR959659-1GEA 3930 DKK
APOSOR959659-1G APOSOR959659-250MG
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 197007-87-7