N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959541-10G OR959541-1G OR959541-5G
APOSOR959541-10GEA 3870 DKK
APOSOR959541-10G APOSOR959541-1G APOSOR959541-5G
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide
Formel: C₇H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03394624
CAS-nummer: 245056-66-0