Cyclohexyl-2-pyridyl ketone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Cyclohexylcarbonylpyridine
OR959516-1G OR959516-250MG
APOSOR959516-1GEA 3770 DKK
APOSOR959516-1G APOSOR959516-250MG
Cyclohexyl-2-pyridyl ketone 95%
Cyclohexyl-2-pyridyl ketone
Formel: C₁₂H₁₅NO
Molekylvægt: 189.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00778683
CAS-nummer: 6602-64-8