Quinoline-6-carbonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959498-1G
OR959498-5G
APOSOR959498-1GEA
0
DKK
APOSOR959498-1G
APOSOR959498-5G
Quinoline-6-carbonitrile 96%
Quinoline-6-carbonitrile
Formel:
C10H6N2 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09999543 CAS-nummer: 23395-72-4 |