2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-methylpyridine-3-carbaldehyde
OR959452-1G OR959452-250MG
APOSOR959452-1GEA 850 DKK
APOSOR959452-1G APOSOR959452-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO
Molekylvægt: 155.58 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375370
CAS-nummer: 92444-99-0