6-Chloro-3-formyl-2-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Chloro-2-methylpyridine-3-carbaldehyde, 6-Chloro-3-formyl-2-methylpyridine, 6-Chloro-2-methylnicotinaldehyde
OR959420-1G OR959420-5G
APOSOR959420-1GEA 230 DKK
APOSOR959420-1G APOSOR959420-5G
6-Chloro-3-formyl-2-picoline 98%
6-Chloro-3-formyl-2-picoline
Formel: C₇H₆ClNO
Molekylvægt: 155.5800 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368876
CAS-nummer: 884495-36-7