Benzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9594-1KG OR9594-25KG OR9594-5KG
APOSOR9594-1KGEA 330 DKK
APOSOR9594-1KG APOSOR9594-25KG APOSOR9594-5KG
Benzoesyre
Benzoesyre
Formel: C₇H₆O₂
Molekylvægt: 122.12 g/mol
Kogepunkt: 249 °C
Smeltepunkt: 121…125 °C
Massefylde: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002398
CAS-nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
Merck Index: 13,01092