2,6-Dimethyl-4-heptanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Diisobutylcarbinol
OR959119-25G OR959119-100G OR959119-5G
APOSOR959119-25GEA 959 DKK
APOSOR959119-25G APOSOR959119-100G APOSOR959119-5G
2,6-Dimethyl-4-heptanol 95%
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Formel: C₉H₂₀O
Molekylvægt: 144.26 g/mol
Kogepunkt: 173
Smeltepunkt: -65
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008944
CAS-nummer: 108-82-7