2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958805-1G OR958805-5G
APOSOR958805-1GEA 523 DKK
APOSOR958805-1G APOSOR958805-5G
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile 95%
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₉H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02256084
CAS-nummer: 29669-41-8