2-Phenylpropylene oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: alpha-Methylstyrene Oxide, 1,2-Epoxy-2-phenylpropane
OR958718-1G OR958718-250MG
APOSOR958718-1GEA 545 DKK
APOSOR958718-1G APOSOR958718-250MG
2-Phenylpropylene oxide 95%
2-Phenylpropylene oxide
Formel: C₉H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059156
CAS-nummer: 2085-88-3