4-Brom-1-iodobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1-iodobenzene
OR9587-100G OR9587-25G OR9587-500G
APOSOR9587-100GEA 404 DKK
APOSOR9587-100G APOSOR9587-25G APOSOR9587-500G
4-Brom-1-iodobenzen 98%
4-Brom-1-iodobenzen
Formel: C₆H₄BrI
Kogepunkt: 120…122 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001051
CAS-nummer: 589-87-7
EINECS: 209-662-7