2,5-Dihydroxybenzoesyre, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9586-100G OR9586-25G
APOSOR9586-100GEA 371 DKK
APOSOR9586-100G APOSOR9586-25G
2,5-Dihydroxybenzoesyre, Technical Grade
2,5-Dihydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₆O₄
Smeltepunkt: 204…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002460
CAS-nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5