cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
cis-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
OR958474-10G
OR958474-1G
OR958474-5G
APOSOR958474-10GEA
1490
DKK
APOSOR958474-10G
APOSOR958474-1G
APOSOR958474-5G
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₂O₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134411 CAS-nummer: 2305-31-9 |