Indol-4-carboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9584-1G OR9584-25G
APOSOR9584-1GEA 162 DKK
APOSOR9584-1G APOSOR9584-25G
Indol-4-carboxylsyre 98%
Indol-4-carboxylsyre
Formel: C₉H₇NO₂
Smeltepunkt: 207…214 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009739
CAS-nummer: 2124-55-2