4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958387-1G OR958387-5G
APOSOR958387-1GEA 1220 DKK
APOSOR958387-1G APOSOR958387-5G
4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09997604
CAS-nummer: 17847-26-6