cis-3-Carbomethoxycyclopentane-1-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958338-1G OR958338-250MG
APOSOR958338-1GEA 2680 DKK
APOSOR958338-1G APOSOR958338-250MG
cis-3-Carbomethoxycyclopentane-1-carboxylic acid 95%
cis-3-Carbomethoxycyclopentane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01311176
CAS-nummer: 96382-85-3