3,3'-Bipiperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958208-1G OR958208-250MG
APOSOR958208-1GEA 3930 DKK
APOSOR958208-1G APOSOR958208-250MG
3,3'-Bipiperidine 95%
3,3'-Bipiperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂
Molekylvægt: 168.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 46040-83-9