2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-Methoxybenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole
OR9581-100G OR9581-25G OR9581-500G
APOSOR9581-100GEA 186 DKK
APOSOR9581-100G APOSOR9581-25G APOSOR9581-500G
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol 98%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂OS
Smeltepunkt: 255…263 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134581
CAS-nummer: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2