2,3-Dichlorpyrazin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9580-100G OR9580-25G
APOSOR9580-100GEA 317 DKK
APOSOR9580-100G APOSOR9580-25G
2,3-Dichlorpyrazin 98%
2,3-Dichloropyrazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Kogepunkt: 105…107 °C/50mmHg
Massefylde: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040964
CAS-nummer: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1