3-Brom-5-chlorpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9579-25G OR9579-1G OR9579-5G
APOSOR9579-25GEA 610 DKK
APOSOR9579-25G APOSOR9579-1G APOSOR9579-5G
3-Brom-5-chlorpyridin 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114221
CAS-nummer: 73583-39-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III