Methyl-4-bromopicolinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9577-25G OR9577-1G OR9577-5G
APOSOR9577-25GEA 1120 DKK
APOSOR9577-25G APOSOR9577-1G APOSOR9577-5G
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Methyl-4-bromopicolinate
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 54…56 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07374897
CAS-nummer: 29681-42-3