2,3,4-Trichlorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR957661-1G OR957661-250MG OR957661-5G
APOSOR957661-1GEA 4000 DKK
APOSOR957661-1G APOSOR957661-250MG APOSOR957661-5G
2,3,4-Trichlorphenol 98%
2,3,4-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 15950-66-0