4-sec-Butylphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR957513-25G OR957513-100G OR957513-500G
APOSOR957513-25GEA 818 DKK
APOSOR957513-25G APOSOR957513-100G APOSOR957513-500G
4-sec-Butylphenol 95%
4-sec-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molekylvægt: 150.22 g/mol
Smeltepunkt: 59
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002375
CAS-nummer: 99-71-8