4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR957014-1G OR957014-5G
APOSOR957014-1GEA 458 DKK
APOSOR957014-1G APOSOR957014-5G
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Molekylvægt: 154.6 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02261736
CAS-nummer: 101349-71-7