3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(4-Chlorophenyl)propanenitrile
OR957004-1G OR957004-5G
APOSOR957004-1GEA 959 DKK
APOSOR957004-1G APOSOR957004-5G
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile
Formel: C₉H₈ClN
Molekylvægt: 165.6195 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310802
CAS-nummer: 32327-71-2