2-Chloro-4-methylanisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-1-methoxy-4-methylbenzene, 3-Chloro-4-methoxytoluene
OR956946-1G OR956946-5G
APOSOR956946-1GEA 458 DKK
APOSOR956946-1G APOSOR956946-5G
2-Chloro-4-methylanisole 95%
2-Chloro-4-methylanisole
Formel: C₈H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060649
CAS-nummer: 22002-44-4