2-Bromoisonicotinamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9565-1G OR9565-25G OR9565-5G
APOSOR9565-1GEA 644 DKK
APOSOR9565-1G APOSOR9565-25G APOSOR9565-5G
2-Bromoisonicotinamide 97%
2-Bromoisonicotinamide
Formel: C₆H₅BrN₂O
Smeltepunkt: 188…191 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00234156
CAS-nummer: 29840-73-1