Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR956383-1G OR956383-25G OR956383-5G OR956383-250MG OR956383-10G
APOSOR956383-1GEA 323 DKK
APOSOR956383-1G APOSOR956383-25G APOSOR956383-5G APOSOR956383-250MG APOSOR956383-10G
Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl (4-nitrophenyl)acetate
Formel: C₉H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024802
CAS-nummer: 2945-08-6