4-Chlor-2-nitrotoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR956302-100G OR956302-1KG OR956302-500G
APOSOR956302-100GEA 933 DKK
APOSOR956302-100G APOSOR956302-1KG APOSOR956302-500G
4-Chlor-2-nitrotoluen 98%
4-Chlor-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007215
CAS-nummer: 89-59-8