1-Nitrocyclohexen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR956242-1G OR956242-5G OR956242-250MG
APOSOR956242-1GEA 2620 DKK
APOSOR956242-1G APOSOR956242-5G APOSOR956242-250MG
1-Nitrocyclohexen 95%
1-Nitrocyclohexene
Formel: C₆H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2562-37-0