6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9562-1G OR9562-5G
APOSOR9562-1GEA 881 DKK
APOSOR9562-1G APOSOR9562-5G
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid
Formel: C₈H₇BrN₂O₃
Smeltepunkt: 196…198 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08235101
CAS-nummer: 882430-69-5